Få mere at vide
Lithiumchlorid, 1 mil. aq. sol.
Artikelnummer. 15404389
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404389 100 mL 100ml
15494379 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61895.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.19 DKK
    531.65 DKK / 100ml
    Spare 82.54 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel LiCl
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
Formel vægt 42.39
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.