Få mere at vide
Melford Lithiumchlorid
Artikelnummer. 30018451
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018451 500 g
30018450 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018451 Leverandør Melford Leverandørnr. L45000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7447-41-8
  • Molekylformel: LiCI
  • Molekylvægt: 42,4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Mængde 500 g
Molekylær formel LiCl