Få mere at vide
Melford Lithiumchlorid
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 7447-41-8
- Molekylformel: LiCI
- Molekylvægt: 42,4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | LiCl |