Få mere at vide
Lithium Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Carbonate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 74.0168 |