Få mere at vide
Lithium Carbonate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 15686040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15686040
Brand: Honeywell-Fluka 6246225G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Farve White
pH 9.0 to 10.00 (at 1g/L, 20°C)
Fysisk form Crystalline
Mængde 25 g
Lineær formel Li2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
IUPAC navn dilithium;carbonate
Formel vægt 73.89g/mol
Procent renhed ≥99.998% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Lugt Odorless
Emballage Poly Bottle
Tæthed 2.11g/cm3