Learn More
Lithium Carbonate, Supelco™
Product Code. 15884640
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15884640 50 kg 50kg
15807380 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15884640 Supplier Supelco Supplier No. 1056709050
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
EMPLURA™
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-13-2
Specifications
Melting Point 720°C
Quantity 50 kg
MDL Number MFCD00011084
Synonym Lithium carbonate, Lithium carbonate
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Grade Research
Density 2.1 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Lithium Carbonate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.