Få mere at vide
Lithiumcarbonat, puriss p.a., ≥99,0% (T), til mikroskopi, Solstice
Artikelnummer. 15626050
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15626050 500 g Poly flaske 500g
15616050 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15626050 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 62470500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 DKK
    1306.57 DKK / 500g
    Spare 168.43 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens (til mikroskopi),≥ 99,0 % (T)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC navn dilithium;carbonat
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kogepunkt 1265 °C (1013hPa)
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 550 °C
Farve Farveløs
pH 9 til 11
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Identifikation Bestå test
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Produktlinje Solhverv
Analyseprocentområde ≥99.0%
Assay Procent Noter Titrering
Tæthed 3,46 g/cm3
Lineær formel Li2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
InChI formel 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 73,89 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (T)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 5 mg/kg, Sulfate: 50 mg/kg, Ca: 50 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, K: 50 mg/kg, Mg: 10 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, NH4+: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium carbonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate