Få mere at vide
Lithiumcarbonat, puriss pa,≥ 99,0 % (T), til mikroskopi, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15616050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15616050 100 g Poly flaske 100g
15626050 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15616050 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 62470100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens (til mikroskopi),≥ 99,0 % (T)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC navn dilithium;carbonat
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1265°C (1013hPa)
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 550°C
Farve Farveløs
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Lineær formel Li2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formel vægt 73.89g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)
Emballage Poly flaske
Tæthed 3.46g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate