Få mere at vide
Lithium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Ca), Ca LT 20ppm
Artikelnummer. 11396807
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11396807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010734.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Rustfrit stålpulver anvendes i lægemidler, marine applikationer, arkitektoniske applikationer, medicinske implantater, herunder stifter, skruer og ortopædiske implantater som total hofte- og knæudskiftning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1310°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 723°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis excluding Ca)
Opløselighedsinformation Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC navn dilithium(1+)carbonat
Formel vægt 73.9
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 2.11