Få mere at vide
Lithiumcarbonat, Puratronic™ 99,998% (metalbasis eksklusive Ca), Ca LT 20ppm
Beskrivelse
Rustfrit stålpulver anvendes i lægemidler, marine applikationer, arkitektoniske applikationer, medicinske implantater, herunder stifter, skruer og ortopædiske implantater som total hofte- og knæudskiftning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1310 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 723 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,998 % (metalbasis eksklusive Ca) |
| Tæthed | 2.11 |
| Vis mere |