Beskrivelse
- CAS-nummer: 554-13-2
- Molekylformel: CLi2O3
- Molekylvægt: 73,888 g/mol
- Smeltepunkt: 723 °C
- Kogepunkt: Nedbrydes ved 1.300 °C
- Densitet: 2,11 g/kubikcentimeter
- Opløselighed i vand: 1,52 vægtprocent ved 0 °C
- Anvendelseserklæring: Kun til forskning eller videre fremstilling, ikke til direkte menneskelig brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Carbonate |
| Smeltepunkt | 723 °C |
| CAS | 554-13-2 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Specifik vægtfylde | 2.11 |
| Tæthed | 2,11 g/cm³ |
| Molekylær formel | CLi2O3 |
| Lineær formel | Li2CO3 |
| MDL nummer | MFCD00011084 |
| Vis mere |