Få mere at vide
lithiumkarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071795 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Pakningsstørrelse:
100g
100kg
1kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15651230
Brand: Honeywell-Fluka 13010100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC navn dilithium;carbonate
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Carbonate
Mængde 100 g
Lineær formel Li2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formel vægt 73.89g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad purum