Få mere at vide
lithiumkarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671230 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Pakningsstørrelse:
100g
100kg
1kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671230 1 kg 1kg
15651230 100 g 100g
15681230 6 x 1 kg Pakke med 6
15661230 100 kg 100kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15671230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 130101KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC navn dilithium;carbonat
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Carbonate
Mængde 1 kg
Lineær formel Li2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formel vægt 73.89g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad purum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate