Få mere at vide
Lithium Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244200 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Artikelnummer. 10244200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/2100/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 720°C
CAS 554-13-2
Farve White
pH 10 to 11
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel CLi2O3
MDL nummer MFCD00011084
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dilithium(1+) carbonate
Molekylvægt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formel vægt 73.88g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1 hPa 610
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.