Få mere at vide
Lithiumcarbonat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695492 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695492 100 g Plast pulver krukke 100g
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10695492 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/2105/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Specifications
Smeltepunkt 720°C
CAS 554-13-2
Farve Hvid
pH 10 to 11
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Molekylær formel CLi2O3
MDL nummer MFCD00011084
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dilithium;carbonat
Molekylvægt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formel vægt 73.88g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 hPa 610
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium carbonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.