Få mere at vide
Lithiumcarbonat, ACS, 99,0% min
Beschreibung
Cerium(IV)sulfathydrat bruges som en generel anvendelse til kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 1310 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 723 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium carbonate, ACS
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate