Få mere at vide
Lithium carbonate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11303278
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303278 500 g 500g
11313278 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036225.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt i fortyndet saltsyre 0,01 %, Cl 0,005 %, NO 3 5 ppm, Svovlforbindelser (som SO 4 ) 0,2 %, NH 4 5 ppm, Tungmetaller (som Pb) 0,002 %, Fe 0,002 %, % Na 0,002 %, % Na 0,001 %. 0,1 %
Cerium(IV)sulfathydrat bruges som en generel anvendelse til kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1310°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 723°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC navn dilithium;carbonat
Formel vægt 73.9
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White crystalline powder
Tæthed 2.11 g/cm3 at 20°C