Få mere at vide
Lithiumcarbonat, 99%
Description
Lithiumcarbonat-baserede glas bruges i overtøj. Anvendes til fremstilling af lithium-ion batteri katoder. Farmaceutisk sammensætning af lithiumcarbonat har vist sig at udvise antimaniske virkninger specifikt til behandling af mani forbundet med bipolar lidelse. Anvendes i både lav- og højbrand keramisk glasur, fliseklæbemidler og i forarbejdning af metaloxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 1310 °C(dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 723 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2,11 g/cm3 ved 20 °C |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate