Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 720,0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fingranuleret pulver |
| Mængde | 10 kg |
| Tab ved tørring | 0,4% maks. (200 °C) |
| Emballage | Plast tromle |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2.11 |
| Show More |