Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 720,0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fingranuleret pulver |
| Mængde | 500 g |
| Tab ved tørring | 0,4% maks. (200 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.