Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 720.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Li2CO3 |
| Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
| Merck Index | 15,5583 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate