Få mere at vide
Lithiumcarbonat, 99,999%, (sporstofbasis), ekstra rent
Artikelnummer. 10092500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10092500 10 g Glasflaske 10g
10239833 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193360100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    324.65 DKK / 10g
    Spare 58.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 720,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.999%
Tæthed 2.11g/mL
Lineær formel Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15, 5583
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 13 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer, praktisk talt uopløselige i alkohol
IUPAC navn dilithium(1+)carbonat
Formel vægt 73.88
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate