Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium carbonate |
| Smeltepunkt | 720,0 °C |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98% min |
| Lineær formel | Li2CO3 |
| Merck Index | 15,5583 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 13 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer, praktisk talt uopløselige i alkohol |
| IUPAC navn | dilithium;carbonat |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate