Få mere at vide
Lithium Carbonate, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15206086 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15206086
Brand: SPEX Certiprep FFB40103
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ultra pure, 1kg
Tekniske data
Mængde 1 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fusion Flux - Ultra Pure Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lithium carbonate