Få mere at vide
Lithium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11399698
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde unitSize
11399698 5 g 5g
11379698 25 g 25g
11389698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11399698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044199.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Anvendes som adsorbenter, funktionelle væsker (lukkede systemer) og mellemprodukter. Anvendes som driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Det bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det bruges som slaglodning og svejsemiddel. Anvendes til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner, som elektrolytkomponent i lithiumbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
MDL nummer MFCD00011077
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Especificaciones
Kogepunkt 1265°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide, ultra dry
Smeltepunkt 550°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formel vægt 86.85
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.464
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.