Få mere at vide
Lithium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11348547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348547 100 g 100g
11338547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035705.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Lithiumbromid bruges til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner og som elektrolytkomponent i lithiumbatterier. Anvendes som slaglodning og svejsemiddel. Lithiumbromid bruges som katalysator til kondensation af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser i fravær af opløsningsmiddel, driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det spiller også en vigtig rolle i syntesen af dihydropyrimidinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
MDL nummer MFCD00011077
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1265°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide, ultra dry
Smeltepunkt 550°C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formel vægt 86.85
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White beads
Tæthed 3.464