Få mere at vide
Lithium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Bromide |
| CAS | 7550-35-8 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Br . Li |
| Synonym | Lithium Monobromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Li+].[Br-] |
| IUPAC navn | lithium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.84 |
| Formel vægt | 85.9343 |