Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Ultra Pure Additives
- Lithium Bromide Solution
- 10 x 15 mL Package Size
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Bromide Solution |
| Navn note | Additive Ultra Pure |
| Mængde | 10 x 15 mL |
| Grad | Ultrapure |
| Emballage | Triple-leached LDPE bottle |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FUSION FLUX - ULTRA PURE ADDITIVE
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium bromide
Product intended for laboratory use only