Få mere at vide
Lithium Bromide Solution, Ultra-Pure Additive, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15206066 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
10 x 15 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Pakningsstørrelse:
15ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15206066 15 mL Triple-leached LDPE bottle 15ml
15226066 10 x 15 mL Triple-leached LDPE bottle 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15206066 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. FFB10303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Ultra Pure Additives
  • Lithium Bromide Solution
  • 15 mL Package Size
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromide
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Bromide Solution
Navn note Additive Ultra Pure
Mængde 15 mL
Grad Ultrapure
Emballage Triple-leached LDPE bottle
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium bromide
Product intended for laboratory use only