Få mere at vide
Lithium bromide hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11386807
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386807 25 g 25g
11376807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010733.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-82-9 | BrLi | 86.84 g/mol
Lithiumbromid bruges som et medium til klimaanlæg og et industrielt tørresystem med tørremiddel. Det finder anvendelse som et beroligende og hypnotisk middel. Desuden anvendes det til fremstilling af lægemidler, i alkyleringsprocesser og som lodde- og svejsemiddel. Derudover er lithiumbromid-vandopløsning meget brugt i absorptionskølesystemer, absorptionsvarmepumper og absorptionsvarmetransformatorer. l-Proline lithiumbromidmonohydrat (LPLBM) er et lovende semi-organisk ikke-lineært optisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85017-82-9
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.84
MDL nummer MFCD00149763
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn lithium(1+)bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide hydrate
Smeltepunkt 162°C to 167°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and glycol.
Formel vægt 86.85 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic