Få mere at vide
Lithiumbromid, Honeywell™
Artikelnummer. 15671950 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671950 100 g 100g
15691950 500 g 500g
15681950 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671950 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 213225100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
MDL nummer MFCD00011077
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Bromide
Mængde 100 g
Lineær formel LiBr
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 86.85g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide