Få mere at vide
Lithiumbromid, vandfri, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491037
Skift visning
Mængde:
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491037 2500 g 2500g
1 options
Artikelnummer. 15491037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013408.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi
Lægemidler, klimaanlæg, fugtighedsbevarende middel, tørremiddel, batterier, lavtemperatur varmevekslermedium. Lithiumbromid bruges til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner og som elektrolytkomponent i lithiumbatterier. Anvendes som slaglodning og svejsemiddel. Lithiumbromid bruges som katalysator til kondensation af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser i fravær af opløsningsmiddel, driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det spiller også en vigtig rolle i syntesen af dihydropyrimidinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Lægemidler, klimaanlæg, fugtighedsbevarende middel, tørremiddel, batterier, lavtemperatur varmevekslermedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1265°C
Smeltepunkt 550°C
CAS 7550-35-8
Fysisk form Fast stof
Mængde 2500 g
Molekylær formel BrLi
Procent renhed ≥99%