Få mere at vide
Lithium bromide, anhydrous, 99% min
Artikelnummer. 11316738
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11316738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013408.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Pharmaceuticals, Air-Conditioning, Humectant | CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Lægemidler, klimaanlæg, fugtighedsbevarende middel, tørremiddel, batterier, lavtemperatur varmevekslermedium. Lithiumbromid bruges til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner og som elektrolytkomponent i lithiumbatterier. Anvendes som slaglodning og svejsemiddel. Lithiumbromid bruges som katalysator til kondensation af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser i fravær af opløsningsmiddel, driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det spiller også en vigtig rolle i syntesen af dihydropyrimidinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
MDL nummer MFCD00011077
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1265°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide, anhydrous
Smeltepunkt 550°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min.
Opløselighedsinformation Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formel vægt 86.85
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.464 g/cm3 at 20°C