Få mere at vide
Lithium bromide, anhydrous, 99% min
Beskrivelse
Lægemidler, klimaanlæg, fugtighedsbevarende middel, tørremiddel, batterier, lavtemperatur varmevekslermedium. Lithiumbromid bruges til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner og som elektrolytkomponent i lithiumbatterier. Anvendes som slaglodning og svejsemiddel. Lithiumbromid bruges som katalysator til kondensation af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser i fravær af opløsningsmiddel, driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det spiller også en vigtig rolle i syntesen af dihydropyrimidinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1265°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium bromide, anhydrous |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine. |
| Formel vægt | 86.85 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium bromide, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide