Få mere at vide
Lithium bromide, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11320368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320368 25 g 25g
11330368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043746.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Anvendes som adsorbenter, funktionelle væsker (lukkede systemer) og mellemprodukter. Anvendes som driftsmedium til klimaanlæg og industrielt tørresystem. Det bruges også til fremstilling af lægemidler og alkyleringsprocessen. Det bruges som slaglodning og svejsemiddel. Anvendes til rekonstituering af saltlage, som kvældningsmiddel til proteiner, som elektrolytkomponent i lithiumbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.844
MDL nummer MFCD00011077
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Specifications
Kogepunkt 1265°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide
Smeltepunkt 550°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver eller granulat
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiBr
Merck Index 14,5526
Opløselighedsinformation Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formel vægt 86.85
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.464 g/mL