Få mere at vide
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous Artikelnummer.: 15184319
compliance-icons
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous
Artikelnummer. p-4813514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
250 g, Plastflaske, 250g
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 15184319
Brand: Thermo Scientific Acros 453982500
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.84
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideVis mereVis mindre
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1265.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide
Smeltepunkt 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel LiBr
Merck Index 15,5582
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formel vægt 86.84
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.46
Tæthed 3.4600g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0472001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer453980010,453980025,453982500
PartinummerA0452637 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/04/2023 Artikelnummer453980010,453980025,453982500
PartinummerA0393856 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer453980010,453980025,453982500
PartinummerA0399148 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer453980010,453980025,453982500
PartinummerA0410010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer453980010,453980025,453982500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous >