Få mere at vide
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 15184319 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15184319 250 g Plastflaske 250g
15259754 1 kg Plastflaske 1kg
15299315 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15184319 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453982500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-35-8
Molekylær formel BrLi
Molekylvægt (g/mol) 86.84
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC navn lithium;bromid
SMIL [Li+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1265.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide
Smeltepunkt 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel LiBr
Merck Index 15,5582
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formel vægt 86.84
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.46
Tæthed 3.4600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.