Learn More
Lithium bromide, 4M solution in THF, AcroSeal™
Product Code. 10085003 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Unit Size:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10085003 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10137043 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10085003 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390971000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium bromide
CAS 7550-35-8, 109-99-9
Mængde 100 mL
Molekylær formel BrLi
Lineær formel LiBr
MDL nummer MFCD00011077
Flammepunkt −22°C
Merck Index 15, 5582
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
InChI nøgle AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].[Br-]
IUPAC navn lithium;bromid
Molekylvægt (g/mol) 86.84
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Formel vægt 86.84
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4M exact strength on the certificate of analysis
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Udseende Clear colorless to yellowish solution
Specifik vægtfylde 1.18
Tæthed 1.1800g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium bromide, 4M solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.