Få mere at vide
Lithiumborhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | BH4Li |
| Synonym | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| SMIL | [Li+].[BH4-] |
| IUPAC navn | lithium; Boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 21.78 |
| Formel vægt | 22.0566 |