Få mere at vide
Lithiumborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10308490
Brand: Thermo Scientific Acros 206810500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16949-15-8
Molekylær formel BH4Li
Molekylvægt (g/mol) 21.78
MDL nummer MFCD00011088
InChI nøgle UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
SMIL [Li+].[BH4-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium borohydride
Smeltepunkt 280.0°C
Navn note 95%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel LiBH4
Fieser 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186
Merck Index 15, 5581
Opløselighedsinformation Solubility in water: 209g/L (10°C). Other solubilities: soluble in ether, ethanol, tetrahydrofuran and, aliphatic amines
IUPAC navn lithium(1+)boranuid
Formel vægt 21.77
Procent renhed 95%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.66
Tæthed 0.6600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium borohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.