Få mere at vide
Lithiumborhydrid, 95%
Artikelnummer. 11318467
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318467 10 g 10g
11308467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032563.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21,78 g/mol
Stærkt reduktionsmiddel. Anvendes til at reducere forbindelser, der indeholder ketoner, aldehyder, estercarbonyler, syrechlorider, lactoner og epoxider.Lithiumborhydrid er et alsidigt reduktionsmiddel til aldehyder, ketoner, nitriler, primære amider, syrechlorider, lactoner, epoxider og estere. Det er involveret i fremstillingen af interkalationsforbindelser og nanokompositter. Det bruges som en forløber for andre borhydrider og fungerer som en katalysator i hydroboreringsreaktioner. Det er kendt for at være en god reversibel lagringsforbindelse til vandfri ammoniak og brint.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Stærkt reduktionsmiddel
  • Anvendes til at reducere forbindelser, der indeholder ketoner, aldehyder, estercarbonyler, syrechlorider, lactoner og epoxider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16949-15-8
Molekylær formel BH4Li
Molekylvægt (g/mol) 21.78
MDL nummer MFCD00011088
InChI nøgle UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
IUPAC navn lithium;bor(1-)
SMIL [Li+].[BH4-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium borohydride
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.66 g/mL
Lineær formel LiBH4
FN nummer UN1413
Merck Index 14,5525
Opløselighedsinformation Opløselige i ether, THF og alifatiske aminer Opløselige i ether, tetrahydrofuran, alifatiske aminer og ethanol.
Formel vægt 21.78
Procent renhed 95%