Få mere at vide
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, 95%
Artikelnummer. 10792501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792501 10 g Glasflaske 10g
10666144 50 g Glasflaske 50g
10350164 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10792501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338140100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 DKK
    257.65 DKK / 10g
    Spare 55.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4039-32-1
Molekylær formel C6H18LiNSi2
Molekylvægt (g/mol) 167.33
MDL nummer MFCD00008261
InChI nøgle YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC navn lithium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Farve Gul
Tæthed 0.8910g/mL
Kogepunkt 114 °C til 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3Si]2NLi
Mængde 10 g
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Specifik vægtfylde 0.891
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 167.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trimethylsilyl)amide