Få mere at vide
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 20% (ca. 1,06M) sol i THF/ethylbenzen, pakket i en genlukkelig septumkapselflaske
Beskrivelse
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid anvendes til fremstilling af enolater til fremstilling af lactonprecursorer, pyranoner og cyclohexaner. Det bruges til at katalysere tilsætningen af phosphin-PH-bindinger til carbodiimider, der fører til phosphaguanidiner, og i en ny tretrins syntese af disubstituerede 1,2,5-thiadiazoler. Det bruges også til lithiering af ethylacetat og i den stereospecifikke Wadsworth-Emmons-syntese af fluoralkener fra (E)- og (Z)-fluorvinylsulfoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid anvendes til fremstilling af enolater til fremstilling af lactonprækursorer, pyranoner og cyclohexaner. Det bruges til at katalysere tilsætningen af phosphin-PH-bindinger til carbodiimider, der fører til phosphaguanidiner, og i en ny tretrins syntese af disubstituerede 1,2,5-thiadiazoler. Det bruges også til lithiering af ethylacetat og i den stereospecifikke Wadsworth-Emmons-syntese af fluoralkener fra (E)- og (Z)-fluorvinylsulfoner.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Navn note | pakket i en genlukkelig septumkapselflaske |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | −17 °C (1 °F) |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 0.891 |
| Lineær formel | [(CH3)3Si]2NLi |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 8136861 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, eth