Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 15% in 2-MeTHF/Ethylbenzene, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Product Code. 12327173 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
800mL
Product Code.
12327173 800mL
1 options
Artikelnummer. 12327173 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446118000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 4039-32-1, 96-47-9, 100-41-4
Quantity 800 mL
Assay Percent Range 15%
Molecular Formula C6H18LiNSi2
Linear Formula [(CH3)3Si]2NLi
Flash Point −11°C
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Solubility Information Solubility in water: decomposes
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formula Weight 167.33
Packaging AcroSeal™ Glass bottle
Specific Gravity 0.856
Density 0.8560g/mL
Chemical Name or Material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.