Få mere at vide
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 1,0 m sol. i methyl tert-butylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10183391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183391 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10052011 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10183391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345678000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6115.00 DKK
    5932.92 DKK / 800ml
    Spare 182.08 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Navn note 1,0M-opløsning i methyltert-butylether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Farve Brun til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 55,0 °C til 56,0 °C
Flammepunkt −28 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H18LiNSi2
MDL nummer MFCD00008261
Mængde 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Specifik vægtfylde 0.8
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI nøgle YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC navn lithium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekylvægt (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formel vægt 167.33
Procent renhed 21 til 25% aktiv base (som LiNSi)
Fysisk form Løsning