Få mere at vide
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 1,0 m sol. i methyl tert-butylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10052011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052011 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10183391 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10052011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1201.51 DKK / 100ml
    Spare 38.49 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Navn note 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Farve Brun til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammepunkt −28°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H18LiNSi2
MDL nummer MFCD00008261
Mængde 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Specifik vægtfylde 0.8
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI nøgle YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC navn lithium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekylvægt (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formel vægt 167.33
Procent renhed 21 to 25% active base (as LiNSi)
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide