Få mere at vide
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 0,9-1,1 m i hexan, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Lithium-bis(trimetylsilyl)amid anvendes som en stærk base i organisk syntese og som katalysatorer i polymerisationsreaktioner. Det bruges også til at danne forskellige organolithiumforbindelser såsom acetylider og lithiumenolater. Det er en base, der anvendes til at generere enolater til fremstilling af lactonprecursorer, pyranoner og cyclohexaner. Yderligere bruges det til at katalysere tilsætningen af phosphin-PH-bindinger til carbodiimider, hvilket fører til phosphaguanidiner. Derudover anvendes det i en tre-trins syntese af disubstituerede 1,2,5-thiadiazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.716 g/mL |
| Flammepunkt | -31 °C (-24 °F) |
| Emballage | ChemSeal™ flasker |
| Lineær formel | [(CH3)3Si]2NLi |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 8136861 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Vis mere |