Få mere at vide
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 98+%
Beskrivelse
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes til fremstilling af chiralt imidazoliumsalt gennem en anionmetatese af de tilsvarende triflatorganiske elektrolytbaserede lithiumbatterier. Det finder anvendelse i fremstillingen af sjældne jordarter Lewis sure katalysatorer. Det er også nyttigt i primære og sekundære lithiumceller ved hjælp af organiske flydende elektrolytter og polymerbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lithium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes til fremstilling af chiralt imidazoliumsalt gennem en anionmetatese af de tilsvarende triflat-organiske elektrolytbaserede lithiumbatterier. Det finder anvendelse i fremstillingen af sjældne jordarter Lewis sure katalysatorer. Det er også nyttigt i primære og sekundære lithiumceller ved hjælp af organiske flydende elektrolytter og polymerbatterier.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Smeltepunkt | 234°C to 238°C |
| Lineær formel | (CF3SO2)2NLi |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 287.08 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide