Få mere at vide
Lithium Bis(trifluoromethanesulfonimid), 99%
Product Code. 10118232 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10118232 10 g Glasflaske 10g
10248082 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10118232 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 381030100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.27 DKK
    356.65 DKK / 10g
    Spare 39.62 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 90076-65-6 | C2F6LiNO4S2 | 287,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90076-65-6
Molekylær formel C2F6LiNO4S2
Molekylvægt (g/mol) 287.09
MDL nummer MFCD00210017
InChI nøgle QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
PubChem CID 3816071
IUPAC navn lithium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Smeltepunkt 234 °C til 238 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 mg/ml (20 °C)
Formel vægt 287.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Hygroscopic Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)