Få mere at vide
Lithiumbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30475071
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30475071 1 g
1 options
Artikelnummer. 30475071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL2468151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Molekylær formel C7H5LiO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn lithium; benzoat
Molekylvægt (g/mol) 128.05
Formel vægt 128.045